Seed testing papers, Munktell
Seed testing papers, Munktell
50S, 75 mm
  BINZ3.353.075
 :   Ahlstrom
Seed testing papers, Munktell
  BINZ3.353.075
 :  Ahlstrom
Seed testing papers, Munktell
Seed testing papers, Munktell
50S, 75 mm
165,00 €
1 * 500 ST
Seed Testing Papers are widely used by seed testing institutes and others for germination capacity testing and for health tests e.g. Jacobsen (Copenhagen tank), on top of paper and osmosis test.
  • N°:
    50S
  • Seq:
    06
  • Taille:
    75 mm
  • Résistance mouillée:
    ≥20 Kpa
  • Cat. No.:
    BINZ3.353.075
  • Épaisseur:
    0.22 mm
  • Poids:
    120 g/m²
  • Vitesse de filtration:
    30 s/10 ml
  • Load capacity:
    200%
  • Teneur en cendre:
    0,1%
  • Hauteur d'absorption:
    100 mm/10 min