Seed testing papers, Munktell
Seed testing papers, Munktell
50S, 18×320 mm
N° de catalogue BINZ2.353.018320
Fournisseur:   Ahlstrom
Seed testing papers, Munktell
N° de catalogue BINZ2.353.018320
Fournisseur:  Ahlstrom
Seed testing papers, Munktell
Seed testing papers, Munktell
50S, 18×320 mm
Prix
141,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Seed Testing Papers are widely used by seed testing institutes and others for germination capacity testing and for health tests e.g. Jacobsen (Copenhagen tank), on top of paper and osmosis test.
Spécifications
  • N°:
    50S
  • Seq:
    08
  • Taille:
    18×320 mm
  • Résistance mouillée:
    ≥20 Kpa
  • Cat. No.:
    BINZ2.353.018320
  • Épaisseur:
    0.22 mm
  • Poids:
    120 g/m²
  • Vitesse de filtration:
    30 s/10 ml
  • Load capacity:
    200%
  • Teneur en cendre:
    0,1%
  • Hauteur d'absorption:
    100 mm/10 min