[EN]CERT KIT ASM 2ML AMB SCR 9MM ID GY P 1 * 100 Pce
Catalog # HYPE6PCK176W
Supplier: Thermo Fisher Scientific
[EN]CERT KIT ASM 2ML AMB SCR 9MM ID GY P 1 * 100 Pce
Catalog # HYPE6PCK176W
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Frequently Bought Together
VWR®, Crimp Neck Vials ND11
Supplier: VWR Collection
Gel de silice 40 - 63 µm pour flash chromatographie
Supplier: VWR Chemicals
Avantor® Allsep Anion, Anion Exchange HPLC Columns
Supplier: Avantor
Avantor® ACE® C18, colonnes UHPLC, 5 µm
Supplier: Avantor
VWR® ND9, Flacons à filetage court
Supplier: LA PHA PACK
Safety canisters
Supplier: S.C.A.T.
VWR®, Screw Neck Vials ND10
Supplier: VWR Collection
VWR®, Screw Neck Vials ND24
Supplier: VWR Collection
VWR®, Snap Ring Vials ND11
Supplier: VWR Collection
VWR® ACE® Excel® C18 HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 2 µm
Supplier: Avantor
Bouchons à vis pour flacons avec bouchons à vis certifiés
Supplier: Agilent
VWR®, Storage Boxes for Sample Vials and Bottles, PP
Supplier: VWR Collection
VWR®, bouchons à sertir pour flacons à col à sertir ND11
Supplier: VWR Collection
Capillaries for LC systems
Supplier: Agilent
Colonnes capillaires, DB-FFAP
Supplier: Agilent
Avantor® ACE® Excel® C18-PFP, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 2 µm
Supplier: Avantor
VWR®, Bouchons à vis courts avec trou central, 6 mm et septa, ND9
Supplier: LA PHA PACK
Avantor® ACE® Excel® AQ, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 2 µm
Supplier: Avantor