Cell Scraper, Scraper Blade, 25 cm 1 * 100 Pce
N° de catalogue STMC200-0592
Fournisseur: STEMCELL Technologies
Cell Scraper, Scraper Blade, 25 cm 1 * 100 Pce
N° de catalogue STMC200-0592
Fournisseur: STEMCELL Technologies
Frequently Bought Together
VWR®, Cryoboîtes, carton, 133×133 mm
Fournisseur: VWR Collection
Boîtes de Petri, Corning® Primaria™
Fournisseur: Corning
Tubes à essais et à centrifuger
Fournisseur: BOETTGER PAUL
REACTION BLOCK FOR 24 WELL OPEN 15MM OD 1 * 1 Pce
Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS
Low volume microplates 96-well polystyrene, Corning® Stripwell™
Fournisseur: Corning
Internal thread cryogenic vials
Fournisseur: Corning
Réacteur avec agitation, GL 45, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Cryo-boîtes séries B01/B02/B03/B40/B60/B70/B90, sans séparateur
Fournisseur: GLW
[EN]PARTITION INSERTS FOR CRYOBOX 10X10 1 * 10 Pce
Fournisseur: Roth Carl
Plaques pour PCR, 96 puits, Armadillo™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
[EN]PLATE 96W WHITE STREPTAVIDIN 1 * 40 Pce
Fournisseur: Greiner Bio-One
OmniTop Sample Tubes® Exact Volume Sampling System (EVSS)
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Caps for roller bottles
Fournisseur: Corning
VWR® Safe-T-Flex, Bouchons pour tubes à essai
Fournisseur: VWR Collection