Cleanroom Nitrile Gloves, Extended Cuff, Sterile, Eclipse
6, blanc, 400 mm, Individual pouch
N° de catalogue 112-6454
Fournisseur: ISOFIELD IRELAND
Cleanroom Nitrile Gloves, Extended Cuff, Sterile, Eclipse
N° de catalogue 112-6454
Fournisseur: ISOFIELD IRELAND
Aller à :
Product Details & Documents
The Isofield Eclipse sterile nitrile extended cuff glove with Arm-Lock technology offers excellent elbow length protection for GMP Grade A, ISO Class 4 cleanrooms and above.
- ISO Class 4 compatible
- Sterile cleanroom nitrile
- Extra length (400 mm)
- Low endotoxin
- Hand specific
- Anti-static
- Double-donnable
Triple washed in de-ionized water, the low endotoxin Eclipse glove has been tested for chemotherapy against ASTMD 6978-05. Anti-static and double -donnable.
: PPE Cat III, Type B certified.
: Each pair is double packaged in a wallet within a pouch, 10 pouches per bag, 20 bags per case (200 pairs).
Spécifications
- Taille du gant:6
- Emballage:Individual pouch
- Couleur:blanc
- Longueur:400 mm
- Seq:01
- Finition:Palm and finger textured
- Anti-statique:+
- Poudrés/Non poudrés:Non poudrés
- Norme EN:EN ISO 374-1:2016 + A1: 2018, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-2:2019, EN 16523-1:2015+A1:2018, EN ISO 374-4:2019
- Latex/Sans latex:Sans latex
- Épaisseur de doigts:0,20 mm/7,87 mil
- Modèle:Eclipse
- Sterility:Sterile
- Cat. No.:112-6454
- Épaisseur de paume:0,11 mm/4,33 mil
- Usage unique/Réutilisable:Usage unique
- Épaisseur de manchette:0,09 mm/3,54 mil
- Ambidextre/anatomique:Conception main droite et main gauche
- Résistance à la rupture:Before aging: >14 Mpa, After aging: >14 Mpa
- Classe de la salle propre:10/ISO 4
- Allongement à la rupture:Before aging: >550%, After aging: >400%
- Style de manchette:Roulé