[EN]STERI-WATER PURIFIED USP 3.79L STERI 1 * 4 bt
Catalog # VELTSTWA-02
Supplier: VELTEK ASSOCIATES
Frequently Bought Together
Méthanol ≥99.8% (par GC), Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, ISO, Riedel-de Haën™
Supplier: Honeywell Chemicals
Eau ACS, déionisé
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Tétrachloroéthylène ≥99%
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Ether de pétrole, 80…110 °C
Supplier: Roth Carl
Méthanol ACS, grade Gradient pour HPLC, Burdick & Jackson™
Supplier: Honeywell Chemicals
Éthanol absolu Ph. Eur., J.T.Baker®
Supplier: Avantor
Alcool isoamylique 98%, pur
Supplier: Thermo Fisher Scientific
N,N-Diméthylformamide ≥99.9%, CHROMASOLV™ en phase gazeuse Headspace, Riedel-de Haën™
Supplier: Honeywell Chemicals
TOLUENE (REAG. PH. EUR.) FOR ANALYSIS, A 1 * 2,5 L
Supplier: PanReac AppliChem
Propanol-1 ≥99%, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
Propanol-2 99+% pour la spectroscopie
Supplier: Thermo Fisher Scientific
1,2-Dichloroéthane 99+% pour la spectroscopie
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Chloroforme ≥99.5% stabilisé
Supplier: Honeywell Chemicals
Toluène ≥99.7% pour spectrophotométrie
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Toluène 99.8+% pour analyses
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Cyclohexane ≥99%, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals