[EN]MONOBASIC SODIUM PHOSPHATE, MONOHYDR 1 * 25 kg
N° de catalogue SPCMSO130-25KGBL
Fournisseur: Spectrum Chemical
[EN]MONOBASIC SODIUM PHOSPHATE, MONOHYDR 1 * 25 kg
N° de catalogue SPCMSO130-25KGBL
Fournisseur: Spectrum Chemical
Frequently Bought Together
Sodium sulfite 95.0-100.5%, purifié
Fournisseur: VWR Chemicals
Argent nitrate ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Potassium fluorure ≥98.5%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Calcium chlorure hexahydraté ≥97%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Etain (II) chlorure dihydraté ≥98%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses (max. 0,000005% Hg)
Fournisseur: VWR Chemicals
Potassium carbonate, anhydre ≥99% ACS
Fournisseur: VWR Chemicals
Potassium chlorate, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Potassium hydrogénocarbonate, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Potassium dihydrogénophosphate 99.5-100.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Ammonium heptamolybdate tétrahydraté, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Iode ≥99%, GPR RECTAPUR®, bisublimé
Fournisseur: VWR Chemicals
Potassium dihydrogénophosphate, EMSURE® ISO pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
EDTA sel disodique dihydraté 99.0-101.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Potassium iodure ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Chlorate de sodium 99% ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Aluminium chlorure, anhydre 98.5%, en poudre, très pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Baryum carbonate 99.0-101.0% ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
di-Potassium L(+)-tartrate hémihydraté ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific