[EN]MT-1862 - 5L GL45 GLASS FLASK 1 * 5 Pce
N° de catalogue JMBV1010136_REV_A
Fournisseur: JM SEPARATIONS
[EN]MT-1862 - 5L GL45 GLASS FLASK 1 * 5 Pce
N° de catalogue JMBV1010136_REV_A
Fournisseur: JM SEPARATIONS
Frequently Bought Together
Non-phthalate PVC vacuum tubing, Nalgene™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Sample Lance
Fournisseur: Sampling Systems
Masterflex® Transfer Tubing, Platinum-Cured Silicone, Avantor®
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
[EN]TPX HOSE CONNECTOR T-SHAPE 1 * 1 Pce
Fournisseur: SEMADENI
CAN OF 114 x 58 x186 MM 1L 1 * 72 Pce
Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS
Creusets
Fournisseur: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Storage Bins, PS
Fournisseur: hünersdorff GmbH
Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, 2-Stop Microbore, Puri-Clear™ LL, Avantor®
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
VWR®, Biodegradable Bags, Twist-Seal
Fournisseur: VWR Collection
[EN]5/16 X 7/16 PT TBNG 1 * 25 Pce
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Accessoires d'immersion
Fournisseur: BURKLE