Laboratory Glassware Washers, Without Drying System
Laboratory Glassware Washers, Without Drying System
Laboratory glassware washers, 60 cm wide, without drying system, with second peristaltic pump for liquid detergent
N° de catalogue SMEGGW0260-S0-00J
Fournisseur:   SMEG
Laboratory Glassware Washers, Without Drying System
N° de catalogue SMEGGW0260-S0-00J
Fournisseur:  SMEG
Laboratory Glassware Washers, Without Drying System
Laboratory glassware washers, 60 cm wide, without drying system, with second peristaltic pump for liquid detergent
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The color touch display enables simple and intuitive daily operation. The compact design of the interface ensures the operator a full range of information, including specific programs for every need. In addition, thanks to the ECO program, it is possible to activate a washing cycle with a lower water and energy impact than traditional cycles.
  • Single swing door in stainless steel
USB input enables convenient and efficient laboratory data recording, as well as immediate connection to PC via software for diagnostics, cycle customisation and timely data analysis.
GW1260 model: Washing chamber in stainless steel AISI316
GW0260 model: Washing chamber in stainless steel AISI304
Applications: Laboratory, pharmaceutical, agro-food, small laboratories.
Spécifications
  • Désignation:
    Laboratory glassware washers, 60 cm wide, without drying system, with second peristaltic pump for liquid detergent
  • Seq:
    02
  • Cat. No.:
    SMEGGW0260-S0-00J
  • Niveau de bruit:
    <50 dBA
  • L×P×H:
    600×600×850 mm
  • Exigence électrique:
    3N AC 400 V - 50 Hz
  • Modèle:
    GW0260-S0-00J
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SMEGWD-EC-1
    Single phase electric connection
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 KIT
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SMEGWD-LANI2
    Data communication card, LAN Ethernet connection enables monitoring and communication from every access point on the LAN network
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SMEGWD-PRINTE2
    Imprimante externe
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SMEGWD-232PRINT
    Serial port RS232, for external printer
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SMEGWD-EC-3
    Three-phase electric connection without neutral