Dichlorométhane ≥98% stabilisé, TECHNICAL
950 L
Fournisseur: VWR Chemicals
Dichlorométhane ≥98% stabilisé, TECHNICAL
N° de catalogue 25629.950
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS: 75-09-2
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Methylene chloride, DCM
- Numéro CAS:75-09-2
- Formule:CH₂Cl₂
- Numéro MDL:MFCD00000881
- Poids moléculaire:84.93 g/mol
- Index Merck:12,06140
- Point d'ébullition:39,8 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:–95 °C
- Densité:1,322 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:200-838-9
- ADR:6.1,III
- :stabilisé avec ethanol 0,15 %
- Température de stockage:Température ambiante
- UN:1593
- REACH:01-2119480404-41
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lot1L Glass bottle for liquids DIN 45 (ZPACK13415101) 28L Metal drum for liquids UN X (ZPACK12124128) 30L Metal drum for liquids UN X (ZPACK12124125) 5L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13951045)
Informatie over de verpakking
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Assay (on anhydrous substance):Min. 98 %
Spécifications
- Cdt:950 L
- Cat. No.:25629.950
Spécifications
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.