[EN]CORTECS PHENYL METHOD VALIDATION KIT 1 * 3 Pce
N° de catalogue WATE186008397
Fournisseur: WATERS
[EN]CORTECS PHENYL METHOD VALIDATION KIT 1 * 3 Pce
N° de catalogue WATE186008397
Fournisseur: WATERS
Frequently Bought Together
VWR®, Screw Caps for Screw Neck Vials ND24
Fournisseur: VWR Collection
Glass screw top vials, 2 ml, level 2 high-throughput applications, SureSTART™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Florisil® 60-100 mesh pour la chromatographie
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR®, Crimp Neck Vials ND11
Fournisseur: VWR Collection
Precision screw caps, 18 mm, level 3 high performance applications, SureSTART™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
VWR®, Short Thread Vials ND9
Fournisseur: VWR Collection
Avantor® ACE® C18, colonnes UHPLC, 5 µm
Fournisseur: Avantor
Avantor® Alltima, HPLC Columns, C18
Fournisseur: Avantor
VWR®, Storage Boxes for Sample Vials and Bottles, PP
Fournisseur: VWR Collection
Capillaires en verre et micropipettes graduées, jetables
Fournisseur: CAMAG
VWR®, Snap Ring Vials ND11
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Snap Cap Vials
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Screw Neck Vials ND24
Fournisseur: VWR Collection
Capsules à sertir headspace avec septa de 20 mm
Fournisseur: Agilent
Exhaust filters, V3.0
Fournisseur: S.C.A.T.
VWR®, Plaques d’aluminium TLC, silice, couches non modifiées
Fournisseur: VWR Collection
Bouchons à vis pour flacons avec bouchons à vis certifiés
Fournisseur: Agilent
VWR®, Inserts for Short Thread Vials ND9
Fournisseur: VWR Collection