[EN]CORTECS T3 METHOD VALIDATION KIT, 12 1 * 3 Pce
N° de catalogue WATE186008539
Fournisseur: WATERS
[EN]CORTECS T3 METHOD VALIDATION KIT, 12 1 * 3 Pce
N° de catalogue WATE186008539
Fournisseur: WATERS
Frequently Bought Together
VWR®, Plaques d’aluminium TLC, silice, couches non modifiées
Fournisseur: VWR Collection
Glass crimp top vials, 2 ml, level 2 high-throughput applications, SureSTART™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Plaques CCM, gel de silice 60, couches non modifiées, SIL G
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
VWR®, Screw Caps for Short Thread Vials ND9
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Screw Caps for Screw Neck Headspace Vials ND18
Fournisseur: VWR Collection
Glass screw top vials, 2 ml, level 2 high-throughput applications, SureSTART™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Inserts d'injection
Fournisseur: Agilent
Avantor® ACE® C18, colonnes UHPLC, 5 µm
Fournisseur: Avantor
Aluminium oxyde activé basique pour la chromatographie
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR®, Screw Neck Headspace Vials ND18
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Screw Caps for Screw Neck Vials ND15
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Storage Boxes for Sample Vials and Bottles, PP
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Inserts for Screw Neck Vials ND8
Fournisseur: VWR Collection
N 20 bouchon, Bromobutyle gris null
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
Câbles de mise à la terre, b.safe
Fournisseur: Bohlender
Étiqueteuse, b.safe
Fournisseur: Bohlender
Raccords de colonnes capillaires GC, Swagelok®
Fournisseur: PerkinElmer
Glass crimp top 0,3 ml microvials for <2 ml samples, level 3 high performance applications, SureSTART™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific