[EN]MIXTURE 4 COMPONENTS 1 * 250 mL
Catalog # CMPLRM087462L25
Supplier: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Frequently Bought Together
Kits de tests, nitrite, Spectroquant®, Supelco®
Supplier: Merck
Sodium hydroxyde 32% en solution aqueuse, GPR RECTAPUR®, pur pour le dosage de l'azote
Supplier: VWR Chemicals
Sets de test, photométrique, DCO, tests en cuve LCK
Supplier: Hach
Kits de tests, nitrate, Spectroquant®, Supelco®
Supplier: Merck
Kits de tests, ammonium, Spectroquant®, Supelco®
Supplier: Merck
Bandelettes indicatrices de pH, MQuant®, Supelco®
Supplier: Merck
Sodium hydroxyde 98.5-100.5%, en pastilles, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses
Supplier: VWR Chemicals
Sodium hydroxyde ≥98%, en pastilles, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
Test kits, photométrique, Nitrite, cuvettes test LCK
Supplier: Hach
VWR®, OCT Embedding matrix for frozen sections
Supplier: VWR Chemicals
Ammoniaque 28%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Supplier: VWR Chemicals
Acide trifluoroacétique ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS
Supplier: VWR Chemicals
Kits de tests, phosphate, Spectroquant®, Supelco®
Supplier: Merck
Bandelettes test peroxyde, Dosatest
Supplier: VWR Chemicals
Sachets de poudre, réactifs pour instruments Hach
Supplier: Hach