PFIZER-COV19 VACC PLASMA KIT(SERIES)CRYO 1 * 1 KIT
N° de catalogue COVVACPLS1152P
Fournisseur: Charles River Laboratories Cell Solutions
PFIZER-COV19 VACC PLASMA KIT(SERIES)CRYO 1 * 1 KIT
N° de catalogue COVVACPLS1152P
Fournisseur: Charles River Laboratories Cell Solutions
Frequently Bought Together
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Fournisseur: EPPENDORF
Sacs de mélange
Fournisseur: Grade Products
PCR tubes and caps, Axygen®
Fournisseur: Corning
VWR®, Cryoboîtes, carton, 136x136 mm
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Cryoboîtes, carton, 136×136 mm, avec étiquetage complet
Fournisseur: VWR Collection
Plaques, 96 MicroWell™, Nunc™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Microplate stands
Fournisseur: DIVERSIFIED BIOTECH
Bouchons pour microtubes à centrifuger
Fournisseur: Simport Scientific
Tubes de stockage, avec code-barres 2D, Matrix™
Fournisseur: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
Cryoboxes, PP/PC, B175-series
Fournisseur: GLW
[EN]QUADRIPERM TISSUE CULTURE DISH 1 * 48 Pce
Fournisseur: SARSTEDT
Bacs et seaux à glace, multifonctions, Corning®
Fournisseur: Corning
Cryo-boîtes séries B01/B02/B03/B40/B60/B70/B90, sans séparateur
Fournisseur: GLW
Cryotubes
Fournisseur: Brand
Cryoboîtes, 136 × 136 mm
Fournisseur: RATIOLAB
Containers, straight, wide mouth, with screw cap, Corning® Gosselin™
Fournisseur: Corning
Tubes de stockage, Nunc™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific