Acétone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
950 L
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
N° de catalogue 20065.930
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS: 67-64-1
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
- Numéro CAS:67-64-1
- Formule:CH₃COCH₃
- Numéro MDL:MFCD00008765
- Poids moléculaire:58.08 g/mol
- Index Merck:13,00067
- Point d'ébullition:56,2 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:–95,4 °C
- Densité:0,792 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:<–20 °C (coupe fermée)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-662-2
- UN:1090
- ADR:3,II
- REACH:01-2119471330-49
Certificats
Rechercher par numéro de lot1L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13961000) 2,5L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13962500) 225L Metal drum UN (ZPACE8010050) 25L Plastic drum for liquids DIN 61 (ZPACK13952500) 30L Metal drum for liquids UN X (ZPACK12124125)
Plus
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Related substances:Passes test
- Boiling point:56 - 56.7 °C
- Density (20/4):0.79 - 0.793
- Evaporation residue:Max. 20 ppm
- Assay:Min. 99.5 %
- Acidity:Passes test
- Alkalinity:Passes test
- Appearance of solution:Passes test
- Insolubility in water:Passes test
- IR Spectrum:Passes test
- Substances reducing KMnO4 (as O):Max. 2 ppm
- Water:Max. 0.3 %
Spécifications
- Cdt:950 L