(S)-2-METHYL-CBS-OXAZABOROLIDINE 1 * 5 g
N° de catalogue APOSOR906511-5G
Fournisseur: Apollo Scientific
(S)-2-METHYL-CBS-OXAZABOROLIDINE 1 * 5 g
N° de catalogue APOSOR906511-5G
Fournisseur: Apollo Scientific
Frequently Bought Together
Diméthylsulfoxyde, EMSURE® ACS pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
ETHYL ACETATE ANHYDROUS, 99.8 % 1 * 2 L
Fournisseur: Merck
2,5-Di-tert-butylhydroquinone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
(±)-Alcool tétrahydrofurfurylique, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Chloroforme 99.0-99.4% (par GC) stabilisé, Puriss. p.a. ISO, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Méthyl-2 butane 99+%, très pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Césium chlorure 99.99% (sur base traces de métaux), Qualité optique pour la spectroscopie
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
PETROLEUM ETHER 40-60C FOR PESTICIDE AN 1 * 2,5 L
Fournisseur: PanReac AppliChem
Alcool isoamylique ≥98.5% (par GC), Puriss. p.a. ACS, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
ISOAMYL ALCOHOL ACCORDING TO GERBER FOR 1 * 1.000 mL
Fournisseur: PanReac AppliChem
Ether dibutylique , extra sec 99+%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Acétonitrile 99.9%, Testé par ECD pour l'analyse des résidus
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
n-Butyle acétate ≥99.5%, Puriss. p.a. ACS, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
1,2-Dichlorobenzène 99+% pour HPLC
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Chloroforme ≥99.5% stabilisé
Fournisseur: Honeywell Chemicals