VWR®, Macro Pipette Tips
VWR®, Macro Pipette Tips
Pointes de pipettes Macro, 5000 - 10000 µl, -, +, 160,8 mm, Clear, Eppendorf, Gilson, Rainin, Biohit et autres pipettes de type universel, En gros, 50 par sachet
N° de catalogue 732-3916
Fournisseur:   VWR Collection
VWR®, Macro Pipette Tips
N° de catalogue 732-3916
Fournisseur:  VWR Collection
VWR®, Macro Pipette Tips
VWR®, Macro Pipette Tips
Pointes de pipettes Macro, 5000 - 10000 µl, -, +, 160,8 mm, Clear, Eppendorf, Gilson, Rainin, Biohit et autres pipettes de type universel, En gros, 50 par sachet
Prix
41,70 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Improved accuracy over serological pipettes.
  • Tip length facilitates access into bottles, cell culture flasks, and tubes
Universal fit for compatibility with most major pipettor brands.
Certifications: Certified free of detectable RNase, DNase, DNA, PCR inhibitors, and tested pyrogen-free. Sterile product is certified pyrogen-free.
Spécifications
  • Emballage:
    En gros, 50 par sachet
  • Stérile:
    -
  • Volume:
    5000 - 10000 µl
  • Longueur:
    160,8 mm
  • Seq:
    13
  • Style de pointe:
    Pointes de pipettes Macro
  • Couleur de pointe:
    Clear
  • Pour l'utilisation avec:
    Eppendorf, Gilson, Rainin, Biohit et autres pipettes de type universel
  • Filtre:
    +