VWR®, Macro Pipette Tips
Pointes de pipettes Macro, 5000 - 10000 µl, +, -, 143,8 mm, Bleu, Socorex, Finn, Portoirs de 25 pointes
N° de catalogue 613-7099
Fournisseur: VWR Collection
Aller à :
Product Details & Documents
Improved accuracy over serological pipettes.
- Tip length facilitates access into bottles, cell culture flasks, and tubes
Universal fit for compatibility with most major pipettor brands.
Certifications: Certified free of detectable RNase, DNase, DNA, PCR inhibitors, and tested pyrogen-free. Sterile product is certified pyrogen-free.
Spécifications
- Emballage:Portoirs de 25 pointes
- Stérile:+
- Volume:5000 - 10000 µl
- Longueur:143,8 mm
- Seq:09
- Style de pointe:Pointes de pipettes Macro
- Couleur de pointe:Bleu
- Pour l'utilisation avec:Socorex, Finn
- Filtre:-
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



