VWR®, Macro Pipette Tips
VWR®, Macro Pipette Tips
Pointes de pipettes Macro, 5000 - 10000 µl, -, -, 143,8 mm, Bleu, Socorex, Finn, En gros, 100 par sachet
N° de catalogue 613-7098
Fournisseur:   VWR Collection
VWR®, Macro Pipette Tips
N° de catalogue 613-7098
Fournisseur:  VWR Collection
VWR®, Macro Pipette Tips
VWR®, Macro Pipette Tips
Pointes de pipettes Macro, 5000 - 10000 µl, -, -, 143,8 mm, Bleu, Socorex, Finn, En gros, 100 par sachet
Prix
34,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Improved accuracy over serological pipettes.
  • Tip length facilitates access into bottles, cell culture flasks, and tubes
Universal fit for compatibility with most major pipettor brands.
Certifications: Certified free of detectable RNase, DNase, DNA, PCR inhibitors, and tested pyrogen-free. Sterile product is certified pyrogen-free.
Spécifications
  • Emballage:
    En gros, 100 par sachet
  • Stérile:
    -
  • Volume:
    5000 - 10000 µl
  • Longueur:
    143,8 mm
  • Seq:
    10
  • Style de pointe:
    Pointes de pipettes Macro
  • Couleur de pointe:
    Bleu
  • Pour l'utilisation avec:
    Socorex, Finn
  • Filtre:
    -