VWR®, Macro Pipette Tips
Pointes de pipettes Macro, 1000 - 5000 µl, -, +, 123,1 mm, Clear, Eppendorf, Socorex, Sartorius Biohit, En gros, 100 par sachet
N° de catalogue 732-3914
Fournisseur: VWR Collection
Aller à :
Product Details & Documents
Improved accuracy over serological pipettes.
- Tip length facilitates access into bottles, cell culture flasks, and tubes
Universal fit for compatibility with most major pipettor brands.
Certifications: Certified free of detectable RNase, DNase, DNA, PCR inhibitors, and tested pyrogen-free. Sterile product is certified pyrogen-free.
Spécifications
- Emballage:En gros, 100 par sachet
- Stérile:-
- Volume:1000 - 5000 µl
- Longueur:123,1 mm
- Seq:03
- Style de pointe:Pointes de pipettes Macro
- Couleur de pointe:Clear
- Pour l'utilisation avec:Eppendorf, Socorex, Sartorius Biohit
- Filtre:+
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



