VWR®, Macro Pipette Tips
VWR®, Macro Pipette Tips
Pointes de pipettes Macro, 1000 - 5000 µl, -, -, 123,6 mm, Clear, Gilson, Rainin et autres pipettes universelles, En gros, 250 par sachet
N° de catalogue 613-7094
Fournisseur:   VWR Collection
VWR®, Macro Pipette Tips
N° de catalogue 613-7094
Fournisseur:  VWR Collection
VWR®, Macro Pipette Tips
VWR®, Macro Pipette Tips
Pointes de pipettes Macro, 1000 - 5000 µl, -, -, 123,6 mm, Clear, Gilson, Rainin et autres pipettes universelles, En gros, 250 par sachet
Prix
29,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 250 ST
Product Details & Documents
Improved accuracy over serological pipettes.
  • Tip length facilitates access into bottles, cell culture flasks, and tubes
Universal fit for compatibility with most major pipettor brands.
Certifications: Certified free of detectable RNase, DNase, DNA, PCR inhibitors, and tested pyrogen-free. Sterile product is certified pyrogen-free.
Spécifications
  • Emballage:
    En gros, 250 par sachet
  • Stérile:
    -
  • Volume:
    1000 - 5000 µl
  • Longueur:
    123,6 mm
  • Seq:
    08
  • Style de pointe:
    Pointes de pipettes Macro
  • Couleur de pointe:
    Clear
  • Pour l'utilisation avec:
    Gilson, Rainin et autres pipettes universelles
  • Filtre:
    -