Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Avantor fait avancer la science pour un monde meilleur | Avantor

Clense shower dispenser, blanc, 1 L, 132×117×235 mm
N° de catalogue EVONSHW1LDS-UK
Fournisseur:   Deb-STOKO
N° de catalogue EVONSHW1LDS-UK
Fournisseur:  Deb-STOKO

Clense shower dispenser, blanc, 1 L, 132×117×235 mm

Prix
32,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

This white dispenser is designed for applications in general industry, education, hospitality and more.

  • Wall-mounted
  • Durable plastic
  • One hand operation

BioCote® Protected - These dispenser buttons are exclusively protected with BioCote® - a silver-based antimicrobial agent that is incorporated into plastic components at the time of manufacture and inhibits the growth of a broad spectrum of bacteria and molds. BioCote® will not wear out or rub off and is effective for the lifetime of the dispenser button.

Spécifications
  • Capacité:
    1 L
  • Couleur:
    blanc
  • Désignation:
    Clense shower dispenser
  • Seq:
    02
  • l×p×h:
    132×117×235 mm
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.