[EN]WEIGHING GLASSES LOW FORM 20X20(24)M 1 * 1 Pce
N° de catalogue NEUB1251-10-24
Fournisseur: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
[EN]WEIGHING GLASSES LOW FORM 20X20(24)M 1 * 1 Pce
N° de catalogue NEUB1251-10-24
Fournisseur: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Frequently Bought Together
Raccords à rodage conique standard
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Culture tubes, disposable, KIMBLE®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Accessories for disposable columns DISPOSAFLEX® KIMBLE®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Screw Caps for Bottles
Fournisseur: RIXIUS
[EN]BOTTLE VERAL 30ML BROWNGLAS 34.2X70 1 * 100 Pce
Fournisseur: MUELLER KREMPEL
Trays, general purpose
Fournisseur: SciLabware
Test tubes, without rim, medium wall, `SAMCO 50`
Fournisseur: MURRAY S
Caps, KIM-KAP™, disposable, KIMBLE®
Fournisseur: DWK Life Sciences
KPG stirrer bearings, with GL male thread
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Erlenmeyer flasks, wide neck, with flared rim
Fournisseur: SciLabware
Fioles à fond rond avec trois cols et joints rodés standard
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
[EN]SPRAY-GUN 28/410 WHITE/RED 269MM 1 * 351 Pce
Fournisseur: RIXIUS
Flat optical windows
Fournisseur: HELLMA
Flasks, round bottom, Quickfit® ground joints
Fournisseur: SciLabware
Glass beads
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Erlenmeyer, col étroit ou large, avec rebord renforcé
Fournisseur: Brand