Distributeurs de microplaques, Multidrop® Combi
Product Details & Documents
Basé sur la gamme Multidrop™ reconnue et fiable, le Multidrop™ Combi offre une distribution de réactifs en vrac à grande vitesse pour les laboratoires biotechnologiques et pharmaceutiques. Le Multidrop™ Combi est particulièrement flexible, distribuant dans des plaques allant de 6 puits à 1536 puits avec un réglage automatique de la hauteur de distribution pour les plaques à profil bas ou à puits profonds.
- Distribution précise grâce à la technologie des pompes péristaltiques sur une large gamme : 0,5 à 2500 µl
- Réduction des coûts de réactifs grâce à une distribution à faible volume et à des volumes morts minimaux
- Utilisation simple avec un affichage graphique composé d'icônes
- Fonctionnement à haut débit avec compatibilité totale avec la robotique
- Le Multidrop™ Combi équipé de la fonction SMART calcule l'utilisation de la cassette de distribution et affiche l'état de l'étalonnage.
Le Multidrop™ Combi allie les caractéristiques les plus polyvalentes pour la distribution de réactifs à d'excellentes performances pour la découverte de médicaments ou les essais génomiques et protéomiques.
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Documents
Multidrop Combi Reagent Dispensers
Détails supplémentaires sur le produit
Multidrop Dispensing Cassettes
Notes d'application
Spécifications
- Désignation:Multidrop™ Combi+ SMART
- Seq:03
- Interfaces:Logiciel embarqué et série RS-232 ou USB pour le contrôle par PC
- Cat. No.:735-0394
- Volume mort:<1 ml avec cassette distributrice à petit volume
<7 ml avec cassette distributrice à volume standard
Remarque : les réactifs peuvent être renvoyés dans le réservoir d’origine pour éviter la perte de réactifs coûteux. - Exactitude de distribution (typique):Cassette distributrice à petit volume : 2 µl, ±10%; 10 µl, ±5%
Cassette distributrice à volume standard : 20 µl, ±2%; 100 µl, ±1% - Poids:9,1 kg
- Précision de distribution:Small tube dispensing cassette: 2 μl: CV ≤5%; 10 μl: CV ≤3%
Standard tube dispensing cassette: 20 µl: CV ≤1,5%; 100 μl: CV ≤1% - L×P×H:356×328×218 mm
- Plage de volumes de distribution:Cassette distributrice à petit volume : 0,5-50 µl, par incréments de 0,5 µl
Cassette distributrice à volume standard : 5-2 500 µl, par incréments de 5 µl - Types de plaques:Plaques de 6 à 1536 puits
- Vitesse de distribution:Plaque à 96 puits : 10 µl en 5 secondes, 20 µl en 5 secondes, 100 µl en 10 secondes
Plaque à 384 puits : 1 µl en 6 secondes, 5 µl en 9 secondes, 10 µl en 13 secondes, 20 µl en 21 secondes
Plaque à 1536 puits : 1 µl en 15 secondes, 5 µl en 28 secondes
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 736-0419Cassette distributrice avec embouts en métal, pour tubes longs et petitsConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 806,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 735-0631Cassette distributrice avec embouts en plastique pour petits tubes SMARTConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- LABS24073001Cassette distributrice avec embouts en plastique pour petits tubes SMARTConnexion Pour la disponibilité1 * 5 ST - 3 344,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 736-0927SMART+ small tube plastic tip dispensing cassetteConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 880,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 736-0928SMART+ small tube metal tip dispensing cassetteConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 880,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 736-0929SMART+ standard tube dispensing cassetteConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 880,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 736-0930SMART+ long standard tube dispensing cassette (200 cm)Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 837,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 735-0450Special tubing set, Multidrop (length of tubing 50 - 200 cm in 10 cm increments)Connexion Pour la disponibilité1 * 1 SET - 433,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 736-3001Cassette distributrice pour petits tubes à pointe métalliqueConnexion Pour la disponibilité1 * 5 ST - 2 690,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 736-3000Cassette de distribution pour petits tubes à pointe en plastiqueConnexion Pour la disponibilité1 * 5 ST - 2 690,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 735-0261Cassette de distribution pour petits tubes à pointe en plastique pour des volumes de 0,5 - 50 ulConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 629,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 736-0418Cassette distributrice avec embouts en plastique, pour tubes longs et petitsConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 686,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- LABH24073002Cassette distributrice avec embouts en métal pour petits tubes SMARTConnexion Pour la disponibilité1 * 5 ST
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 736-0416Cassette distributrice pour tubes standard SMART (avec kit de tubes de 400 mm)Connexion Pour la disponibilité1 * 5 ST
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 736-0417Cassette distributrice pour tubes standard longs SMARTConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 1 025,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 736-0392Cassette distributrice pour tubes standard SMART (avec kit de tubes de 400 mm)Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 823,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 735-0632Cassette distributrice avec embouts en métal pour petits tubes SMARTConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



