Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Distributeurs de microplaques, Multidrop® Combi

Distributeurs de microplaques, Multidrop® Combi

Multidrop™ Combi+
N° de catalogue 735-0393
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Distributeurs de microplaques, Multidrop® Combi
N° de catalogue 735-0393
Distributeurs de microplaques, Multidrop® Combi
Distributeurs de microplaques, Multidrop® Combi

Multidrop™ Combi+

Prix
19 310,00 €
En solde

Valide jusqu'à 30/06/2026

Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Basé sur la gamme Multidrop™ reconnue et fiable, le Multidrop™ Combi offre une distribution de réactifs en vrac à grande vitesse pour les laboratoires biotechnologiques et pharmaceutiques. Le Multidrop™ Combi est particulièrement flexible, distribuant dans des plaques allant de 6 puits à 1536 puits avec un réglage automatique de la hauteur de distribution pour les plaques à profil bas ou à puits profonds.

  • Distribution précise grâce à la technologie des pompes péristaltiques sur une large gamme : 0,5 à 2500 µl
  • Réduction des coûts de réactifs grâce à une distribution à faible volume et à des volumes morts minimaux
  • Utilisation simple avec un affichage graphique composé d'icônes
  • Fonctionnement à haut débit avec compatibilité totale avec la robotique
  • Le Multidrop™ Combi équipé de la fonction SMART calcule l'utilisation de la cassette de distribution et affiche l'état de l'étalonnage.

Le Multidrop™ Combi allie les caractéristiques les plus polyvalentes pour la distribution de réactifs à d'excellentes performances pour la découverte de médicaments ou les essais génomiques et protéomiques.

Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]

Spécifications
  • Désignation:
    Multidrop™ Combi+
  • Seq:
    02
  • Interfaces:
    Logiciel embarqué et série RS-232 ou USB pour le contrôle par PC
  • Cat. No.:
    735-0393
  • Volume mort:
    <1 ml avec cassette distributrice à petit volume
    <7 ml avec cassette distributrice à volume standard
    Remarque : les réactifs peuvent être renvoyés dans le réservoir d’origine pour éviter la perte de réactifs coûteux.
  • Exactitude de distribution (typique):
    Cassette distributrice à petit volume : 2 µl, ±10%; 10 µl, ±5%
    Cassette distributrice à volume standard : 20 µl, ±2%; 100 µl, ±1%
  • Poids:
    9,1 kg
  • Précision de distribution:
    Cassette distributrice à petit volume : 2 μl : CV ≤5%; 10 μl : CV ≤3%
    Cassette distributrice à volume standard : 20 µl : CV ≤1,5%; 100 μl : CV ≤1%
  • L×P×H:
    356×328×218 mm
  • Plage de volumes de distribution:
    Cassette distributrice à petit volume : 0,5-50 µl, par incréments de 0,5 µl
    Cassette distributrice à volume standard : 5-2 500 µl, par incréments de 5 µl
  • Types de plaques:
    Plaques de 6 à 1536 puits
  • Vitesse de distribution:
    Plaque à 96 puits : 10 µl en 5 secondes, 20 µl en 5 secondes, 100 µl en 10 secondes
    Plaque à 384 puits : 1 µl en 6 secondes, 5 µl en 9 secondes, 10 µl en 13 secondes, 20 µl en 21 secondes
    Plaque à 1536 puits : 1 µl en 15 secondes, 5 µl en 28 secondes
Accessories

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 735-0260
    Cassette distributrice standard
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST - 3 840,00 €

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 736-0419
    Cassette distributrice avec embouts en métal, pour tubes longs et petits
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 806,00 €

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 735-0631
    Cassette distributrice avec embouts en plastique pour petits tubes SMART
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • LABS24073001
    Cassette distributrice avec embouts en plastique pour petits tubes SMART
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST - 3 344,00 €

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 736-0927
    SMART+ small tube plastic tip dispensing cassette
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 880,00 €

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 736-0928
    SMART+ small tube metal tip dispensing cassette
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 880,00 €

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 736-0929
    SMART+ standard tube dispensing cassette
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 880,00 €

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 736-0930
    SMART+ long standard tube dispensing cassette (200 cm)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 837,00 €

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 735-0452
    Standard tube dispensing cassette
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 629,00 €

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 735-0450
    Special tubing set, Multidrop (length of tubing 50 - 200 cm in 10 cm increments)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 SET - 433,00 €

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • LABH24073330
    Adaptateur de plaque, 15 mm de hauteur
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • LABH24073340
    Adaptateur de plaque, 11 mm de hauteur
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 736-3001
    Cassette distributrice pour petits tubes à pointe métallique
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST - 2 690,00 €

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 736-3000
    Cassette de distribution pour petits tubes à pointe en plastique
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST - 2 690,00 €

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 735-0261
    Cassette de distribution pour petits tubes à pointe en plastique pour des volumes de 0,5 - 50 ul
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 629,00 €

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 735-0259
    Cassette distributrice standard
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST - 2 690,00 €

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 736-0418
    Cassette distributrice avec embouts en plastique, pour tubes longs et petits
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 686,00 €

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • LABH24073002
    Cassette distributrice avec embouts en métal pour petits tubes SMART
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 736-0416
    Cassette distributrice pour tubes standard SMART (avec kit de tubes de 400 mm)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 736-0417
    Cassette distributrice pour tubes standard longs SMART
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 1 025,00 €

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 736-0392
    Cassette distributrice pour tubes standard SMART (avec kit de tubes de 400 mm)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 823,00 €

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 735-0632
    Cassette distributrice avec embouts en métal pour petits tubes SMART
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.