[EN]AMMONIUM MOLBYDATE TETRAHYDRATE CRYS 1 * 500 g
Catalog # SPCMA1210-500GM
Supplier: Spectrum Chemical
[EN]AMMONIUM MOLBYDATE TETRAHYDRATE CRYS 1 * 500 g
Catalog # SPCMA1210-500GM
Supplier: Spectrum Chemical
Frequently Bought Together
Calcium chlorure dihydraté 99.0-103.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses
Supplier: VWR Chemicals
Ammonium acétate ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Supplier: VWR Chemicals
Fer (II) sulfate heptahydraté 99.5-105.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses
Supplier: VWR Chemicals
Palladium (II) acétate 99.95+%
Supplier: Apollo Scientific
Ammonium métavanadate Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Supplier: Merck
Fer (II) chlorure tétrahydraté ≥99%, purifié
Supplier: VWR Chemicals
tri-Sodium citrate dihydraté 99.0-101.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses
Supplier: VWR Chemicals
Sodium fluorure 99.0-100.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Supplier: VWR Chemicals
Sodium chlorure 0,9%, Ecotainer®
Supplier: B. Braun
Potassium chlorure, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Supplier: Merck
PHOSPHORUS(III) BROMIDE, 97+% 1 * 100 g
Supplier: Strem Chemicals, Inc.
Sodium dihydrogénophosphate, anhydre ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals