Objectives for Rebel Microscopes
Plan apochromat N.A. 0,40, 10×, 3,2 mm
N° de catalogue ECHLRMAG91022
Fournisseur: DISCOVER ECHO
Aller à :
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
- Grossissement:10×
- Désignation:Plan apochromat N.A. 0,40
- Distance de travail:3,2 mm