Bone curettes, Martini
Bone curettes, Martini
Bone curettes, Martini, tip diameter 3 / 3,5 mm, 135 mm
N° de catalogue HAMML-HWK-040-01
Fournisseur:   HAMMACHER KARL
Bone curettes, Martini
N° de catalogue HAMML-HWK-040-01
Fournisseur:  HAMMACHER KARL
Bone curettes, Martini
Bone curettes, Martini, tip diameter 3 / 3,5 mm, 135 mm
Prix
110,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel.
  • Double-ended
  • Serrated
Spécifications
  • Désignation:
    Bone curettes, Martini, tip diameter 3 / 3,5 mm
  • Longueur:
    135 mm