Powder funnel, short stem
40 mm, 14 mm, 18 mm
N° de catalogue HECH44001012
Powder funnel, short stem
N° de catalogue HECH44001012
Powder funnel, short stem
Powder funnel, short stem
40 mm, 14 mm, 18 mm
Prix
9,40 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Soda-Kalkglas.
Spécifications
  • Ø ext. entonnoir sup.:
    40 mm
  • Seq:
    01
  • Ø ext. tige:
    14 mm
  • Longueur tige:
    18 mm