VWR®, Inserts for Short Thread Vials ND9
Micro-insert, 15 mm top, silanized, 0,10 ml, Conical bottom, 6×31 mm, Borosilicate glass 5.1, incolore, Non
N° de catalogue 548-0311A
Fournisseur: VWR Collection
Aller à :
Spécifications
- Avec bouchon:Non
- Ø×h:6×31 mm
- Capacité:0,10 ml
- Couleur:incolore
- Désignation:Micro-insert, 15 mm top, silanized
- Matière:Borosilicate glass 5.1
- Seq:07
- Fond:Conical bottom