Palettes plastiques légères
3 skids, 1000 kg max. dynamic load capacity, 2000 kg max. static load capacity , 1200×1000×150 mm, noir
N° de catalogue MULC1210PAS
Fournisseur: MULTIROIR
Aller à :
Product Details & Documents
Les palettes plastiques légères sont fabriquées en PP ou PEHD recyclé et constituent une véritable alternative aux palettes en bois.
- Matière PP recyclé
- Avec rebords de sécurité de 6 mm
- Température d'utilisation: −20 to +40 °C
- Plateau ajouré
These pallets are both lightweight and sturdy. They are available in sizes 120×80 and 120×100 with 9 feet or 3 skids. The 9 feet pallets are nestable and stackable.
Spécifications
- l×p×h ext.:1200×1000×150 mm
- Couleur:noir
- Désignation:3 skids, 1000 kg max. dynamic load capacity, 2000 kg max. static load capacity
- Seq:04