Palettes plastiques légères
9 feet on base, 850 kg max. dynamic load capacity, 1500 kg max. static load capacity, 1200×1000×134 mm, noir
Catalogus # MULCREP.1210.A
Leverancier: MULTIROIR
Ga naar:
Product Details & Documents
Les palettes plastiques légères sont fabriquées en PP ou PEHD recyclé et constituent une véritable alternative aux palettes en bois.
- Matière PP recyclé
- Avec rebords de sécurité de 6 mm
- Température d'utilisation: −20 to +40 °C
- Plateau ajouré
These pallets are both lightweight and sturdy. They are available in sizes 120×80 and 120×100 with 9 feet or 3 skids. The 9 feet pallets are nestable and stackable.
Specificaties
- l×p×h ext.:1200×1000×134 mm
- Couleur:noir
- Désignation:9 feet on base, 850 kg max. dynamic load capacity, 1500 kg max. static load capacity
- Seq:03