[EN]ARTIFICIAL CSF PERFUSION FLUID 1 * 150 mL
N° de catalogue HARV59-7316_6X25ML
Fournisseur: HARVARD APPARATUS
[EN]ARTIFICIAL CSF PERFUSION FLUID 1 * 150 mL
N° de catalogue HARV59-7316_6X25ML
Fournisseur: HARVARD APPARATUS
Frequently Bought Together
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Éthanol absolu ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Méthanol, LiChrosolv® pour la chromatographie en phase liquide, Supelco®
Fournisseur: Merck
Méthanol, LiChrosolv®, hypergrade pour LC-MS, pour HPLC, Supelco®
Fournisseur: Merck
Glycérol ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS pour analyses, bidistillé
Fournisseur: VWR Chemicals
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétone ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Propanol-2 ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Propanol-2 ≥98%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Éthanol, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Propanol-2 ≥99.9% (par GC), LiChrosolv®, hypergrade pour LC-MS, Supelco®
Fournisseur: Merck
Sodium hydroxyde 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM Reag. USP solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals