PUNCH FOR USE WITH 1.2 TO 2.0ML SPLIT 1 * 1 Pce
N° de catalogue SAMP1230P-12
Fournisseur: Sampling Systems
PUNCH FOR USE WITH 1.2 TO 2.0ML SPLIT 1 * 1 Pce
N° de catalogue SAMP1230P-12
Fournisseur: Sampling Systems
Frequently Bought Together
Assistent Brushes with Cotton Tip Bristles
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Acide trifluoroacétique, Uvasol® pour la spectroscopie, Supelco®
Fournisseur: Merck
Pointes de pipettes, Finntip™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Éthanol absolu ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM®, grade Gradient pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Ethanol absolu absolu ≥99.5% USP, Ph. Eur.
Fournisseur: VWR Chemicals
Éthanol 96% (v/v), AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Lingette technicloth 23x23 cm non-tissé 1 * 3.000 Pce
Fournisseur: Texwipe
Assistent Brushes for Bottles
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Étalons de conductivité à 25 °C, solutions de chlorure de potassium
Fournisseur: VWR Chemicals