Objectives for Rebel Microscopes
Plan fluorite POL oil NA 1,3, 100×, 0,2 mm
N° de catalogue ECHLJMAG1010
Fournisseur:   DISCOVER ECHO
Objectives for Rebel Microscopes
N° de catalogue ECHLJMAG1010
Fournisseur:  DISCOVER ECHO
Objectives for Rebel Microscopes
Objectives for Rebel Microscopes
Plan fluorite POL oil NA 1,3, 100×, 0,2 mm
Prix
3 700,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Spécifications
  • Grossissement:
    100×
  • Désignation:
    Plan fluorite POL oil NA 1,3
  • Distance de travail:
    0,2 mm