0,8 ml, 33, 0,3 ml, 3,8 mm, 130 mm, -, En vrac
Catalog # 621-0058
Supplier:   VWR Collection
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
Catalog # 621-0058
Supplier:  VWR Collection
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
0,8 ml, 33, 0,3 ml, 3,8 mm, 130 mm, -, En vrac
Price
43,40 €
Log in for availability
1 * 500 ST
Product Details & Documents
En PE-BD, à usage unique. Ces pipettes incassables 'tout-en-un' éliminent les risques de bris de verre et d’exposition à des matières infectieuses. La surface à faible affinité réduit la perte de cellules et de protéines précieuses due à la liaison. Les pipettes fonctionnent bien pour les transferts rapides et sûrs de liquides.
  • Non toxiques et inertes aux liquides biologiques et à la plupart des acides
  • Peut être thermosoudée et congelée à des températures très faibles, par exemple dans l’azote liquide
  • Stériles ou non stériles
  • Niveau d’assurance de stérilité SAL 10⁻⁶
Packaging: Les pipettes stériles sont conditionnées dans du papier de qualité médicale et recouvertes d’un film non toxique.
Specifications
  • Emballage:
    En vrac
  • Stérile:
    -
  • Capacité:
    0,8 ml
  • Longueur:
    130 mm
  • Seq:
    34
  • Gouttes par ml:
    33
  • Ø tige:
    3,8 mm
  • Volume d'aspiration:
    0,3 ml