LITHIUM HEXAFLUOROPHOSPHATE, 99+% 1 * 5 g
N° de catalogue STRE93-0325-5G
Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.
LITHIUM HEXAFLUOROPHOSPHATE, 99+% 1 * 5 g
N° de catalogue STRE93-0325-5G
Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.
Frequently Bought Together
Potassium chlorure, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Sodium nitrite ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent
Fournisseur: VWR Chemicals
Ammonium sulfate ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Sodium chlorure ≥98%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétone ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Sodium chlorure 99.5-100.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Sodium sulfate, anhydre 98.5-101.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
EDTA sel disodique dihydraté 99.0-101.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Calcium chlorure 90-98%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Magnésium oxyde léger 98.0-100.5%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals