LITHIUM HEXAFLUOROPHOSPHATE, 99+% 1 * 25 g
N° de catalogue STRE93-0325-25G
Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.
LITHIUM HEXAFLUOROPHOSPHATE, 99+% 1 * 25 g
N° de catalogue STRE93-0325-25G
Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.
Frequently Bought Together
RUBIDIUM (99.9+%) (PRESCORED AMPOULE) 1 * 1 g
Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.
NIOBIUM(V) OXIDE (99.9%-NB) 1 * 250 g
Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.
ANTIMONY(III) OXIDE, ELEC. GR. (99.999%- 1 * 25 g
Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.
LITHIUM BROMIDE (99.95%-LI) (0.2% H2O) 1 * 50 g
Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.
TUNGSTEN(VI) OXIDE, SINTERED LUMPS (99.9 1 * 10 g
Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.
MAGNESIUM SULFATE 7-HYDRATE FOR ANALYSIS 1 * 1.000 g
Fournisseur: PanReac AppliChem
Cuivre (II) sulfate pentahydraté 98.0-102.0% ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Fer (III) chlorure hexahydraté 99+% pour analyses
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
COBALT(II) PERCHLORATE HEXAHYDRATE, 98+% 1 * 50 g
Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.
ZIRCONIUM ROD (99.8%) 1 * 5 cm
Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.
Acide acétique cristallisable 99-100%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
SODIUM L-GLUTAMATE 1-HYDRATE (USP-NF) PU 1 * 5 kg
Fournisseur: PanReac AppliChem
SILVER NANOPARTICLES (40NM, 0.02MG/ML IN 1 * 20 mL
Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.
di-Potassium hydrogénoorthophosphate ≥99.0% pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals