(3AS,3A'S,8AR,8A'R)-2,2'-(1,3-DIHYDRO-2H 1 * 50 mg
N° de catalogue STRE07-1404-50MG
Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.
(3AS,3A'S,8AR,8A'R)-2,2'-(1,3-DIHYDRO-2H 1 * 50 mg
N° de catalogue STRE07-1404-50MG
Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.
Frequently Bought Together
PETROLEUM ETHER 40-60C FOR PESTICIDE AN 1 * 2,5 L
Fournisseur: PanReac AppliChem
Acétonitrile 99.8% pour HPLC
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
p-Xylène 99% pour la spectroscopie
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ethyle acétate ≥99.5% (par GC), Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
n-Hexane 95+%, très pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Chloroforme 99.0-99.4% (par GC) stabilisé, Puriss. p.a. ISO, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Diméthylsulfoxyde ≥99.7%, CHROMASOLV™ Plus pour HPLC, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Pyridine, extra sec sur tamis moléculaire 99.5%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
tert-Butanol 99.5%, très pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Éthanol (non taxé) dans l'eau ≥70% (v/v) Ph. Helv., Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Cyclohexane 99.8% pour HPLC
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
[EN]DIMETHYL SULPHOXIDE (DMSO) ≥99.9 % P 1 * 500 mL
Fournisseur: Roth Carl
Acétonitrile ≥99.5% pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals