LITHIUM HEXAFLUOROPHOSPHATE (99.9+%-LI) 1 * 10 g
N° de catalogue STRE03-0325-10G
Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.
LITHIUM HEXAFLUOROPHOSPHATE (99.9+%-LI) 1 * 10 g
N° de catalogue STRE03-0325-10G
Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.
Frequently Bought Together
Cobalt (II) sulfate heptahydraté, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Aluminium nitrate nonahydraté, Supelco®
Fournisseur: Merck
Hydrogenophosphate de disodium heptahydrate EMPROVE bio DAC,USP 1 * 5 kg
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
HAFNIUM(IV) CHLORIDE, SUBLIMED GRADE (99 1 * 50 g
Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.
GOLD NANOPARTICLES (50NM DIAMETER, 1 OD, 1 * 25 mL
Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.
Potassium bromure 99.5-100.5%, Puriss., Conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Lanthane (III) oxyde ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Sodium dihydrogénophosphate dihydraté, BAKER, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Zinc stéarate
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
RUTHENIUM(III) NITROSYL CHLORIDE MONOHYD 1 * 5 g
Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.
Ammonium chlorure 99.5%, très pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
BORON POWDER, CRYSTALLINE (99.99%) 1 * 1 g
Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.
INDIUM (III) NITRATE PENTAHYDRATE (99.99 1 * 50 g
Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.
MAGNESIUM NITRATE HEXAHYDRATE, 99% (ACS) 1 * 1 kg
Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.
di-Sodium hydrogénophosphate dihydraté 99+% pour HPLC
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
ZINC OXIDE (99.9995%-ZN) PURATREM 1 * 500 g
Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.
di-Sodium hydrogénophosphate heptahydraté 98.0-102.0% ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific