5-BROMO-3-CHLOROPYRAZIN-2-AMINE 1 * 10 g
Catalog # MSPPCS-W019622-10
Supplier: MARKET SOURCE PART PROCESS
5-BROMO-3-CHLOROPYRAZIN-2-AMINE 1 * 10 g
Catalog # MSPPCS-W019622-10
Supplier: MARKET SOURCE PART PROCESS
Frequently Bought Together
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
Propanol-2 ≥99.7%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Supplier: VWR Chemicals
Acétone ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Éthanol 70% ≥70% (v/v), TechniSolv®
Supplier: VWR Chemicals
Éthanol absolu ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Supplier: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Éthanol 96% (v/v), AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Supplier: VWR Chemicals
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Glycérol ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS pour analyses, bidistillé
Supplier: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Xylène (mélange d'isomères) ≥98.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Supplier: VWR Chemicals
Propanol-2 ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Acétone ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Supplier: VWR Chemicals