Masterflex® Digital Benchtop Gear Pump Systems
Product Details & Documents
Order the complete pump drive and head system.
- Graphical LCD shows four operating modes
- IP33 rating ensures splash and dust resistance
- Systems deliver pulse-free flow in combination with Micropump® A-mount head
- Remote control via DB25 female connector on drive
Calibrate, copy, and dispense features produce precise, pulseless batching and dispensing. View pump performance continually. Retrieve displacement and flow values by pump head size.
These precision systems are easily operated from the intuitive, multilanguage LCD front panel or optional foot switch 07523-92 for hands-free on/off control. The IP33-rated enclosure protects internal components from damage.
Service kits 07144-42 and 74012-52 include: gears, suction shoe, shaft seals, and springs
Service kit 74012-22 includes: gears, bushings, and seals
Livraison: Includes 6-ft (1.8-m) line cord with IEC 320/CEE22 socket. These models are shipped with country specific plug/cord set; please specify ultimate destination when ordering.
Spécifications
- Débit:0,017 ml/rev
- Débit maximal:61 ml/min
- Puissance:90 - 260 VAC
- Désignation:Digital Gear Pump System, 0,017 ml/rev, 90-260 VAC
- Seq:04
- Electrical plug type:EU
- Cat. No.:MFLX74014-72-EU
- Matériaux en contact avec le fluide:316 SS, Graphite, PTFE
- Garantie:See message
- Modèle:74014-72
- Differential pressure:1,38 bar (20 psi)
Services
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- Qualification d'Installation et Qualification Opérationnelle d'une pompe péristatique chez le client, conformément aux SOP Avantor. Protocoles Avantor pour la qualification inclus. Frais de déplacement inclus (coût du transport aérien non inclu).Connexion Pour la disponibilité1 * 1 Un. - 2 250,00 €
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationTaille de l'ardillon/Tube Ø int. (port 1)Taille de l'ardillon/Tube Ø int. (port 2)DisponibilitéPrix
- MFLX40610-16Fitting, natural polypropylene, straight, hose barb reducer, int.Ø ⅝×½";10/pack⅝"½"Connexion Pour la disponibilité1 * 10 ST - 30,40 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationTaille de l'ardillon/Tube Ø int. (port 2)Type de connectionDisponibilitéPrix
- MFLX30621-31Fitting, HDPE, Straight, Hosebarb to Thread Adapter, ¼" ID x ⅛" NPT(M); 10/PK¼"Thread to BarbConnexion Pour la disponibilité1 * 10 ST - 24,40 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- MFLX07523-92Footswitch, momentary start/stop, DB25, 6' cableConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 436,00 €