Caméras de documentation pour microscope
Caméras de documentation pour microscope
Digital microscope camera, K3M, 6,3 MP, CMOS
N° de catalogue 630-3458
Fournisseur:   LEICA MICROSYSTEMS
Caméras de documentation pour microscope
N° de catalogue 630-3458
Fournisseur:  LEICA MICROSYSTEMS
Caméras de documentation pour microscope
Caméras de documentation pour microscope
Digital microscope camera, K3M, 6,3 MP, CMOS
Prix
8 281,73 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Les caméras couleur Leica (fond clair) offrent une fidélité des couleurs exceptionnelle grâce à des algorithmes d'interpolation des couleurs de pointe réalisés dans la tête de la caméra. Les caméras Leica à fluorescence offrent une haute sensibilité du capteur - permettant des temps d'exposition courts et empêchant ainsi le photoblanchiment et protégeant activement les cellules de tout dommage photographique.
  • Caméras de documentation à fond clair
  • Même les plus fins détails de structure et de couleur peuvent être distingués grâce à la taille appropriée des pixels pour chaque grossissement de microscope souhaité.
  • L'affichage haute définition (HD) directement sur un moniteur permet de discuter des résultats avec un grand auditoire.
  • Caméras de documentation à fluorescence
  • Le refroidissement de la caméra réduit les bruits indésirables et génère des signaux de fluorescence d'une clarté exceptionnelle sur un fond sombre.
  • Le déclenchement matériel et le mode de lecture par chevauchement permettent une imagerie rapide et en temps réel des cellules vivantes.
Caméra numérique de microscope en couleur de 5 mégapixels avec système de refroidissement actif Leica DFC450 C
La Leica DFC450 C est une caméra de microscope numérique avec interface de type c-mount et avec un capteur CCD de 5 mégapixels. La caméra capture des images de haute qualité pour la microscopie à fond noir, à fond clair et à contraste de phase dans les applications des sciences de la vie, cliniques et industrielles. Le refroidissement par effet Peltier réduit le bruit pour l'imagerie dans des conditions de faible luminosité. La grande image en direct SXGA (1280x960 pixels) fournit jusqu'à 18 images par seconde (fps) et permet de régler et de mettre au point l'échantillon directement sur l'écran de l'ordinateur. La caméra offre de nouveaux modes d'image brevetés à échelle de gris et un mode de regroupement supplémentaire pour des résultats inégalés dans les applications de fluorescence lumineuse.
Gagnez du temps avec une caméra de microscope USB 3.0 Leica DMC2900
La Leica DMC2900 est une caméra de microscope numérique USB 3.0 avec un capteur CMOS de 3,1 mégapixels. C'est un outil idéal pour les applications standard de microscopie en fond clair dans la recherche, les sciences de la vie et l'industrie qui nécessitent souvent de capturer, documenter et analyser des images couleur à visibilité optimale des microstructures en peu de temps. Son interface USB 3.0 et le fiable capteur CMOS de 3,1 mégapixels permettent une vitesse d'image en direct allant jusqu'à 30 images par seconde. Leica Application Suite (LAS) offre un excellent rendu des couleurs et un traitement rapide des images, notamment lors de la capture de plusieurs images en mosaïque ou en piles z. La caméra est entièrement compatible avec la LAS et ses nombreux modules complémentaires.
Caméra numérique pour microscope Leica DMC4500
Capturez des images nettes et brillantes pour l'analyse et la documentation au quotidien avec la caméra couleur Leica DMC4500. Elle a été conçu comme un outil polyvalent et simple qui simplifie le processus d'imagerie, de la capture au traitement. Elle convient parfaitement aux applications des sciences de la vie telles que la documentation des lames et des organismes, les tests pathologiques ou pharmaceutiques et les applications industrielles telles que le contrôle qualité et l'analyse des défaillances. Interface USB 3.0. Capteur CCD de 5 mégapixels. Vitesse d'image en direct jusqu'à 18 images par seconde. Résolution SXGA de 1280 x 960 pixels.
Caméra de microscope autonome 12 MP FLEXACAM C3
Gagnez du temps et de l'énergie avec la caméra de microscope FLEXACAM C3 pour capturer, documenter et partager des images. La caméra transforme votre microscope en une station d'imagerie numérique autonome, sans avoir besoin d'un PC. Commencez à travailler en connectant simplement la FLEXACAM C3 à votre microscope, à votre dispositif de visualisation préféré et à votre réseau. Réglez et faites fonctionner la caméra à l'aide de l'affichage à l'écran intégré (OSD) directement via un moniteur. Il offre également des outils intuitifs d'annotation, de superposition et de mise en réseau pour plus de souplesse dans l'enrichissement de votre documentation. Visualisez et partagez les images comme vous le souhaitez. La FLEXACAM C3 peut être adaptée à la configuration de votre lieu de travail - il suffit de connecter la caméra à votre moniteur ou à votre PC et au réseau. Grâce au capteur CMOS de 12 mégapixels et à la large plage dynamique, les détails les plus fins et les couleurs les plus réalistes sont au rendez-vous. La FLEXACAM C3 est votre solution de caméra de microscope rapide et adaptable pour une grande variété d'échantillons et d'applications dans les industries, les sciences de la vie, la médecine légale et l'éducation.
Caméra pour microscopes composés ICC50 W
Ces caméras de 5 mégapixels peuvent diffuser en direct des images HD sur les smartphones ou les tablettes des étudiants. Les étudiants peuvent se connecter à l'ICC50 W soit par son propre signal Wi-Fi interne, soit par le réseau du site. Pour les appareils mobiles, téléchargez l'application Leica AirLab ! Elle est gratuite et disponible pour IOS et Android. Grâce au contrôle intuitif de l'écran tactile, les étudiants peuvent rapidement et facilement capturer, annoter, archiver et partager des images. La caméra est également accessible avec tout ordinateur Windows ou MAC doté d'une connexion Wi-Fi. Pour les écrans HD autonomes ou les projections sur grand écran, vous pouvez utiliser la connexion HDMI.
Cameras for compound microscopes, Leica ICC50 E
This 5-megapixel camera exclusively uses the facilities network (WLAN or LAN) to allow students to connect to the camera. This is an ideal solution if you don't want to add additional Wi-Fi access points to your existing wireless network concept.
sCMOS microscope camera K5
The K5 is ideal for routine fluorescence imaging applications such as immunostaining assays and 3D Cell Culture imaging. Image a wide variety of sample types with the flexibility and power of high 4.2 megapixel resolution and fast 40 fps imaging brought to you by the K5. Bring the flexibility and power of sCMOS technology into your lab and image the details of your experiment. Efficiently segment crucial real time events. Improve signal-to-background of your THUNDER Imager.
The color CMOS camera K5C
The K5C enables you to capture high-resolution images at any magnification level due to its 20 MP CMOS sensor. You’ll get insights and results for live images fast, thanks to the frame rate of 32 fps, helping you use speed to your imaging advantage. Your benefits: distinguish, study and document small differences, capture more in a single shot, and see changes immediately in your live image. The K5C is compatible with both versions of the Leica Application Suite software (LAS and LAS X) and its expert modules which help you to document your samples accurately.
Caméra de microscope CCD Leica DFC3000
La Leica DFC3000 G est une caméra de microscope USB 3.0 à échelle de gris pour les applications de fluorescence de routine. Vous obtiendrez des images nettes grâce à son architecture unique de refroidissement passif et à son capteur CCD hautement sensible. Le double échantillonnage corrélé des pixels, associé à une réduction de la température ambiante du capteur, offre un signal exceptionnellement clair et sans bruit. Son capteur CCD est particulièrement adapté aux situations de faible luminosité telles que la fluorescence et capture même les plus petites quantités de lumière. La caméra produit des images en direct avec jusqu'à 30 images par seconde, ce qui vous permet d'inspecter rapidement vos échantillons et de protéger vos spécimens à coloration immunitaire et vos cultures cellulaires transfectées d'une trop forte exposition à la lumière. L'interface USB 3.0 permet un transfert rapide des données. En combinaison avec un microscope inversé ou vertical, manuel ou motorisé, la Leica DFC3000 G forme un ensemble de fluorescence abordable pour tous les budgets.
Classe pro pour la fluorescence - caméra de microscope DFC7000
Obtenez les meilleurs résultats possibles pour vos applications quotidiennes d'imagerie en fluorescence et en fond clair avec une résolution et une sensibilité exceptionnelles. Ces caméras froides de 2,8 mégapixels offrent un nouveau paradigme en matière de qualité d'image grâce à une conception véritablement innovante.
Informations sur les accessoires: AirTeach software is compatible with the following cameras and microscopes: ICC50W&E, EZ4W&E, S9i and IC90E.
Informations de commande: Garantie de 2 - ans.
Spécifications
  • Modèle:
    K3M
  • Résolution:
    6,3 MP
  • Type de sonde:
    CMOS
  • Désignation:
    Digital microscope camera
  • Seq:
    05
  • Interfaces:
    USB 3
  • Cat. No.:
    630-3458
  • Taille de pixel:
    2,4×2,4 μm
  • Poids:
    420 g
  • Profondeur de couleur:
    3×12 bit
  • Logiciel:
    LAS X
  • Systèmes d'exploitation:
    Windows
  • Temps de pose:
    1 ms - 10 s
  • L×P×H:
    65×65×65,8 mm
  • Format de sonde:
    8,92 mm
  • Fréquence de trame:
    15 fps (software triggered), 21 fps (hardware triggered – available in K3 M only) 
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 630-3191
    0,55× HC C-mount for compound microscopes
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 1 101,83 €