5,6-DIMETHYL-N4-(2-METHYLPHENYL)-N2-(PYR 1 * 25 mg
N° de catalogue MSPPAA01LHAA-25MG
Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS
5,6-DIMETHYL-N4-(2-METHYLPHENYL)-N2-(PYR 1 * 25 mg
N° de catalogue MSPPAA01LHAA-25MG
Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS
Frequently Bought Together
Éthanol 96% vol Ph. Eur.
Fournisseur: VWR Chemicals
Méthanol ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Eau avec 0,1% (v/v) d'acide formique, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Glycérol USP, Ph. Eur., BP
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétone ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Propanol-2 ≥98%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Glycérol 85% Ph. Eur.
Fournisseur: VWR Chemicals
Éthanol dénaturé, EMSURE® pour analyses (denaturé avec 1% MEK), Supelco®
Fournisseur: Merck
Éther diéthylique stabilisé Ph. Eur.
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétone ≥99.0% Ph. Eur.
Fournisseur: VWR Chemicals
2,2,4-Triméthylpentane, SupraSolv® pour GC-ECD/FID, Supelco®
Fournisseur: Merck
Ethyle acétate ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Éthanol, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétone, EMPARTA® ACS pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
n-Butyle acétate ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
n-Hexane ≥97%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals