Masterflex® Low-Flow Peristaltic Pumps
Low Flow Peristaltic Pump, Variable Speed, 3,3 - 10 rpm, 12 VDC, Manual Control, 9,7 cm, 8,4 cm, 14 cm, 0,6 - 2 ml/min. (3 mm), 0,17 - 0,55 ml/min. (1,6 mm), 12 VDC
N° de catalogue MFLX73160-10
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Masterflex® Low-Flow Peristaltic Pumps
N° de catalogue MFLX73160-10
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Aller à :
Product Details & Documents
Variable-flow reversible peristaltic pump.
Flow ranges from 0,03 to 4 ml/min
- Run dry without damage to pump
These cost-effective peristaltic pumps provide variable flow and exceptional life performance in a compact package. Select from three different motor speeds, and three different tubing sizes to achieve flow rates from 0,03 to 4 ml/min.
Order power supply separately. Wall mount power supply, 115 VAC/12 VDC with US standard plug sold separately as part number 73160-50. Wall mount power supply, 230 VAC/12 VDC with EU plug sold separately as part number 73160-52.
: Includes silicone tube sets included; Norprene® and Viton® tubing sets available.
Spécifications
- Débit:0,6 - 2 ml/min. (3 mm)
- Débit maximal:0,17 - 0,55 ml/min. (1,6 mm)
- Puissance:12 VDC
- Désignation:Low Flow Peristaltic Pump, Variable Speed, 3,3 - 10 rpm, 12 VDC, Manual Control
- Hauteur:9,7 cm
- Longueur:8,4 cm
- Seq:3
- Largeur:14 cm
- Débit min.:0,06 - 0,19 ml/min. (0,8 mm)
- Cat. No.:MFLX73160-10
- Matériaux en contact avec le fluide:Silicone/PP (Standard); Optional TygA60F/PP, Viton/PVDF, TygChem/PP
- Inlet connection:0,8, 1,6, 3,0 mm hose barb fittings
- Duty cycle intermittent:Intermittent
- Max. temperature:93 °C (200 °F) [fluid]
- Garantie:1 year
- Raccordement de sortie:0,8, 1,6, 3,0 mm hose barb fittings
- Pression max.:10 psi (Silicone); 30 psi (TygA60F, Viton, TygChem)
- Poids du colis:0,9 kg (2 lbs.)
- Modèle:73160-10
- Suction lift, wet:3658 mm of H₂O (144" H₂O)
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPuissanceDisponibilitéPrix
- MFLX73160-52Power Supply, wall mount, 230 VAC/12 VDC, EU plug230 VAC; 12 VDCConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 56,60 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationArrêts à code couleurMax. motor RPMDisponibilitéPrix
- MFLX73160-58Replacement Viton® Tubing Set, Includes one 0,8 ID 5" segment, one 1,6 ID 5" segment, and one 3,0 mm ID 5" segmentMFLX73160-5822 rpmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 59,90 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationArrêts à code couleurMax. motor RPMDisponibilitéPrix
- MFLX73160-56Replacement Norprene® Tubing Set, Includes one 0,8 ID 5" segment, one 1,6 ID 5" segment, and one 3,0 mm ID 5" segmentMFLX73160-5622 rpmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 38,80 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationArrêts à code couleurMax. motor RPMDisponibilitéPrix
- MFLX73160-54Replacement Silicone Tubing Set, Includes one 0,8 ID 5" segment, one 1,6 ID 5" segment, and one 3,0 mm ID 5" segmentMFLX73160-5422 rpmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 26,90 €