Liquid-Solids Separator / Concentrator Units
Liquid-Solids Separator / Concentrator Units
Liquid-solids separator/concentrator,1/2" inlet/outlet, 4 to 10 gal./min, Acier au carbone, 10,16 cm, 0,3 gal., 4 to 10 gal./min
N° de catalogue MFLX29995-02
Fournisseur:   Avantor Fluid Handling
Liquid-Solids Separator / Concentrator Units
N° de catalogue MFLX29995-02
Fournisseur:  Avantor Fluid Handling
Liquid-Solids Separator / Concentrator Units
Liquid-Solids Separator / Concentrator Units
Liquid-solids separator/concentrator,1/2" inlet/outlet, 4 to 10 gal./min, Acier au carbone, 10,16 cm, 0,3 gal., 4 to 10 gal./min
Prix
1 180,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Proven design utilizes centrifugal action to remove and concentrate solids.
  • No screens, cartridges or filters to clean or replace
  • Backflushing is not required - minimizing the loss of water and process fluids
  • Unit has no moving parts - less maintenance down time required
In many processes, removal of solids can extend the usefulness of the process media and protect equipment from fouling and abrasive wear; regulatory benefits also exist in many applications. The basic design requires no electrical power and minimal piping, which makes cost payback on the installation quick.
The unit has a low and consistent pressure loss making process integration easy. Made from carbon steel, it is extremely durable and relatively inexpensive compared to other separation technologies.
Spécifications
  • Ø:
    10,16 cm
  • Désignation:
    Liquid-solids separator/concentrator,1/2" inlet/outlet, 4 to 10 gal./min
  • Matière:
    Acier au carbone
  • Capacité de la chambre de collecte:
    0,3 gal.
  • Flow range:
    4 to 10 gal./min
  • Purging port:
    3/4" NPT(M)
  • Type de filtre:
    Liquid-Solid Separator
  • Cat. No.:
    MFLX29995-02
  • Inlet connection:
    1/2" NPT(M)
  • Max. particulate size:
    0,25"
  • Hauteur:
    50,8 cm (20")
  • Garantie:
    1 year
  • Raccordement de sortie:
    1/2" NPT(M)
  • Perte de pression:
    12 psi
  • Pression max.:
    10 bar (150 psi)
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Compatible avec
    Disponibilité
    Prix
  • MFLX29995-50
    Mounting Bracket Kit for Liquid/Solids In-Line Separators, 1/2" to 3/4" Inlet/Outlet
    29995-00, 29995-02, 29995-04
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 85,40 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Compatible avec
    Disponibilité
    Prix
  • MFLX29995-60
    Manual Purge Kit for Liquid/Solids In-Line Separators
    29995 series Liquid-Solid Separators/Concentrators
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 143,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Compatible avec
    Disponibilité
    Prix
  • MFLX29995-52
    Mounting Bracket Kit for Liquid/Solids In-Line Separators, 1
    29995-06, 29995-08, 29995-10
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 115,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Compatible avec
    Disponibilité
    Prix
  • MFLX29995-54
    Mounting Bracket Kit for Liquid/Solids In-Line Separators, 2
    29995-12, 29995-14
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 178,00 €