Stopcocks with Flow Indicator, PVC
PVC Stopcock w/ Flow Indication, 1/4-1/2" ID x 1/4-1/2" ID
N° de catalogue MFLX06225-56
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Aller à :
Product Details & Documents
Easily control flow with flow indicator handle.
- Constructed of durable PVC and EPDM
PVC bodies, EPDM seals and seats. Flow indicator on handle. Maximum pressure is 150 psi at the maximum temperature of 120 °F (49 °C); maximum vacuum is 29.9" Hg.
Spécifications
- Désignation:PVC Stopcock w/ Flow Indication, 1/4-1/2" ID x 1/4-1/2" ID
- Outlet port:1/4" to 1/2" Barb
- Cat. No.:MFLX06225-56
- Ø intérieur tuyau:0,25 - 0,5"
- Matériaux en contact avec le fluide:PVC
- Connection type:Barbed
- Orifice:6,35 to 12,7 mm (0,25 - 0,5")
- Max. temperature:48 °C (120 °F)
- Garantie:1 year
- Pression max.:150 psi
- Inlet port:1/4" to 1/2" Barb
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- MFLX06225-60Universal Stopcock Kit, PVC and EPDM, 150 psiConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 48,90 €