ContactUsLinkComponent
Tubulures pour pompe de précision haute performance Masterflex® I/P®, silicone durci au platine, I/P 88 ; 10 pieds
Tubulures pour pompe de précision haute performance Masterflex® I/P®, silicone durci au platine, I/P 88 ; 10 pieds
N° de catalogue MFLX96510-88
Fournisseur:  Avantor Fluid Handling
CE certificate
undefined
Tubulures pour pompe de précision haute performance Masterflex® I/P®, silicone durci au platine, I/P 88 ; 10 pieds
N° de catalogue MFLX96510-88
Fournisseur:  Avantor Fluid Handling
CE certificate
À propos de cet article
Reduce the risk of particulate entrapment with smooth inner surface.
  • Free Certificate of Compliance is available - request in cart
  • Genuine Masterflex® tubing undergoes robust testing to provide optimal performance/pump life hours with peristaltic pump equipment
  • Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy, and reproducibility
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom lengths and configurations available to minimise downtime
  • Regulatory Approvals to match your unique application
  • No leachable additives protects sensitive and costly fluids
  • Le tube I/P® 88 a un diamètre intérieur de 1/2” (12.7 mm)
  • Accepte un raccord cannelé de 1/2" pour la connexion du tube
Applications: Pharmaceutical, biotech, peristaltic pumping, and food applications
Characteristics: Excellent heat resistance, low compression set, odorless, nontoxic, translucent
For custom tubing lengths and configurations, please contact us. We can provide the tubing type, length, and quantity you need.
  • Débit maximal:
    17000 ml/min
  • Tube Ø int.:
    12,70 mm (0,500")
  • Pression max.:
    1,7 bar (25 psi)
  • Max. temperature:
    230 °C (446 °F)
  • Pump series:
    I/P
  • Désignation:
    Tubulures pour pompe de précision haute performance I/P®, silicone durci au platine, I/P 88 ; 10 pieds
  • Seq:
    02
  • Environmentally Preferable:
  • Modèle:
    96510-88
  • Length per pack:
    3 m (10 ft.)
  • Max. temperature (dynamic):
    100 °C (212 °F)
  • Min. temperature (dynamic):
    -40 °C (-40 °F)
  • Regulatory approvals:
    3A;ADCF;Pharmacopée européenne;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • Sterilisation method autoclave:
    Oui
  • Sterilisation method EtO:
    Oui
  • Sterilisation method gamma:
    Oui
  • Suction lift H₂O:
    8,8 m (29 ft.)
  • Température min.:
    –50 °C (–58 °F)
  • Max. vacuum:
    660 mm Hg (26" Hg)
  • Sterilisation:
    Autoclave, oxyde d'éthylène, irradiation gamma
  • Garantie:
    Hors de la boîte
  • Matériau de tuyaux:
    Platinum-cured silicone
  • Cdt:
    10 Feet
  • Hose barb size:
    0,5"
  • I/P Masterflex tubing size:
    88
Frequently Bought Together