Masterflex® Transfer Tubing, PharMed® BPT, 3/32" ID x 7/32" OD; 25 ft
MFLX96880-30
CE certificate
- Catalog No:
- MFLX96880-30
- MFLX96880-20
- MFLX96880-00
- MFLX96880-22
- MFLX96880-16
- MFLX96880-18
- MFLX96880-04
- MFLX96880-06
- MFLX96880-02
- MFLX96880-03
- MFLX96880-05
- MFLX96880-10
- MFLX96880-14
- MFLX96880-12
- MFLX96880-15
- MFLX96880-08
- Modèle:
- 96880-30
- 96880-20
- 96880-00
- 96880-22
- 96880-16
- 96880-18
- 96880-04
- 96880-06
- 96880-02
- 96880-03
- 96880-05
- 96880-10
- 96880-14
- 96880-12
- 96880-15
- 96880-08
- Clarity:
- Opaque
- Opaque
- Opaque
- Opaque
- Opaque
- Opaque
- Opaque
- Opaque
- Opaque
- Opaque
- Opaque
- Opaque
- Opaque
- Opaque
- Opaque
- Opaque
- GMP compliant:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Length per pack:
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- Pression max.:
- 0,8963188 bar (13 psi)
- 0,5515808 bar (8 psi)
- 3,44738 bar (50 psi)
- 0,4826332 bar (7 psi)
- 0,8963188 bar (13 psi)
- 0,7584236 bar (11 psi)
- 2,3442184 bar (34 psi)
- 1,3100044 bar (19 psi)
- 2,757904 bar (40 psi)
- 2,757904 bar (40 psi)
- 2,757904 bar (40 psi)
- 1,65 bar (24 psi)
- 0,5515808 bar (8 psi)
- 1,3100044 bar (19 psi)
- 0,5515808 bar (8 psi)
- 0,8963188 bar (13 psi)
- Max. temperature:
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- Température min.:
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- Regulatory approvals:
- ADCF;Non-DEHP;RoHS;USP
- ADCF;Non-DEHP;RoHS;USP
- ADCF;Non-DEHP;RoHS;USP
- ADCF;Non-DEHP;RoHS;USP
- ADCF;Non-DEHP;RoHS;USP
- ADCF;Non-DEHP;RoHS;USP
- ADCF;Non-DEHP;RoHS;USP
- ADCF;Non-DEHP;RoHS;USP
- ADCF;Non-DEHP;RoHS;USP
- ADCF;Non-DEHP;RoHS;USP
- ADCF;Non-DEHP;RoHS;USP
- ADCF;Non-DEHP;RoHS;USP
- ADCF;Non-DEHP;RoHS;USP
- ADCF;Non-DEHP;RoHS;USP
- ADCF;Non-DEHP;RoHS;USP
- ADCF;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Sterilisation method EtO:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Sterilisation method gamma:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Working pressure:
- 13 psi
- 8 psi
- 50 psi
- 7 psi
- 13 psi
- 11 psi
- 34 psi
- 19 psi
- 40 psi
- 40 psi
- 40 psi
- 10 psi
- 8 psi
- 19 psi
- 8 psi
- 13 psi
- Garantie:
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
Protégez vos échantillons photosensibles.
- Idéal pour les applications à usage général, à usage unique et à parcours de fluide étendu
- Leader mondial du marché dans la gamme de formulations pour la plus large compatibilité chimique
- Longueurs et configurations personnalisées à usage unique disponibles pour minimiser les temps d'arrêt
- Approbations réglementaires pour répondre à votre application unique
- Durable PharMed BPT tubing with a 3/32" ID and 7/32" OD
Ces tubes sont idéaux pour un usage général en laboratoire. Ils ont une longue durée de vie, ne vieillissent pas et ne s'oxydent pas, s'adaptent parfaitement au verre et au métal, se plient aux courbes à faible rayon, et sont non toxiques. Fabriqués selon les BPF. La plage de température va de -51 à 270 °F (-51 à 132 °C). Peut être stérilisé à l'oxyde d'éthylène, aux rayons gamma ou à l'autoclave.
- Tube Ø ext.:5,55 mm (0,2187")
- Tube Ø int.:2,37998 mm (0,0937")
- Épaisseur de paroi:3,175 mm
- Pression max.:0,8963188 bar (13 psi)
- Max. temperature:132 °C (270 °F)
- Couleur:beige
- Désignation:Transfer Tubing, PharMed® BPT, 3/32" ID x 7/32" OD; 25 ft
- Longueur:7,6 m
- Seq:08
- Environmentally Preferable:
- Modèle:96880-30
- GMP compliant:Yes
- Length per pack:7,6 m (25 ft.)
- Regulatory approvals:ADCF;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Température min.:–51 °C (–60 °F)
- Working pressure:13 psi
- Clarity:Opaque
- Matériau de tuyaux:PharMed® BPT
- Cdt:25 Feet
Frequently Bought Together