Masterflex® L/S® Precision Pump Tubing, Tygon® A-70-F, L/S 17; 50 ft
MFLX06402-17
CE certificate
Similaire au Norprene® mais avec l'approbation de la FDA.
- Les tubes Masterflex® authentiques sont soumis à des tests rigoureux afin de garantir des performances et une durée de vie optimales pour les appareils à pompe péristaltique
- Extrusion de précision avec des tolérances étroites pour une répétabilité, une précision et une reproductibilité élevées
- Leader du marché mondial dans la gamme des formulations pour une compatibilité chimique maximale
- Longueurs et configurations sur mesure à usage unique disponibles pour minimiser les temps d'arrêt
- Approbations réglementaires adaptées à votre application unique
- Toujours en stock - la plupart des formulations et des tailles peuvent être expédiées le jour même
- Des options d'emballage uniques comprennent des paquets, des caisses et des bobines pour une commande et une livraison aisées pour le client
- Tubing Size: L/S 17
Applications: Idéal pour l'industrie alimentaire, laitière et des boissons Caractéristiques : Résistant à la chaleur, à l'ozone et aux rayons UV, non vieillissant, non oxydant, résistance supérieure aux acides et aux alcalis, beige opaque
Pour des longueurs et des configurations de tubes sur mesure, veuillez nous contacter. Nous pouvons vous fournir le type, la longueur et la quantité de tubes dont vous avez besoin.
- Débit maximal:1700 ml/min
- Tube Ø int.:6,40 mm (0,252")
- Pression max.:1,4 bar (20 psi)
- Max. temperature:132 °C (270 °F)
- Pump series:L/S
- Désignation:Precision Pump Tubing, Tygon® (formerly Norprene®) A-70-F, L/S 17; 50 ft
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Modèle:06402-17
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–20 °C (–4 °F)
- Regulatory approvals:FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;NSF-51;RoHS
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Suction lift H₂O:6,7 m (22 ft.)
- Température min.:–51 °C (–60 °F)
- Max. vacuum:510 mm Hg (20" Hg)
- Sterilisation:Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Garantie:1 year
- Matériau de tuyaux:Tygon® A-70-F
- Cdt:1.524 cm
- Hose barb size:0,25"
- L/S Masterflex tubing size:17
Frequently Bought Together